Learn More
GPE Scientific™ Grifos en forma de T de rosca fina J Young
Código de producto. 15894844
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
Llave de paso: 6 mm
Llave de paso: 8 mm
Llave de paso: 10 mm
Llave de paso: 15 mm
Llave de paso: 20 mm
Llave de paso: 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño de la unidad
15894844 Llave de paso: 15 mm cada uno
15824854 Llave de paso: 6 mm cada uno
15834854 Llave de paso: 8 mm cada uno
15884844 Llave de paso: 10 mm cada uno
15804854 Llave de paso: 20 mm cada uno
15814854 Llave de paso: 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15894844 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor POR/T/15
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los grifos en forma de T de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados en varios tamaños de llave de paso y con diferentes diámetros de vía lateral.
  • Tipo de rosca fina
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Tipo Grifo en forma de T de rosca fina J Young
Calibre de tapón Llave de paso: 15 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) Id: 15,4 mm, D.E.: 19 mm