Learn More
GPE Scientific™ Grifos en forma de T de rosca fina J Young
Los grifos en forma de T de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados en varios tamaños de llave de paso y con diferentes diámetros de vía lateral.
Marca:  GPE Scientific™ POR/T/6
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824854
  • 74.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tipo de rosca fina
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Especificaciones
Grifo en forma de T de rosca fina J Young
Llave de paso: 6 mm
Id: 6 mm, D.E.: 9 mm