Learn More
GPE Scientific™ Junta tórica/hembra, junta esférica J Young
Junta tórica/hembra, junta esférica GPE Scientific™ J Young es una junta esférica intercambiable disponible con una junta tórica de Viton o de Viton recubierta de PTFE.
Marca:  GPE Scientific™ GBF/40/25
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15864754
  • 45.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta esférica diseñada para su uso con articulación
  • Disponible con diferentes tamaños de junta, diámetros internos de vástago y diámetros externos de vástago
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro interior del vástago: 25 mm, diámetro externo del vástago: 28 mm
Junta esférica/hembra
40/25