Learn More
GPE Scientific™ Grifos en línea de rosca fina J Young
Los grifos en línea de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
Marca:  GPE Scientific™ SPOR/8
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824894
  • 67.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Grifo en línea
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Tipo de rosca fina
  • Disponible con vías laterales de diferentes diámetros
Especificaciones
Especificaciones
Grifo en línea de rosca fina J Young
Llave de paso: 8 mm
Id: 8 mm, D.E.: 11 mm