Learn More
Thermo Scientific Chemicals Itraconazol, 99 %
Catalog Number p-7077398
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
84625-61-6
C35H38Cl2N8O4
705.64
MFCD00870168,MFCD00941396
VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
itraconazole-d5, itraconazole, oriconazole-d5, triasporin-d5, sporamelt-d5, itrizole-d5, sporanox-d5, +/--4-4-4-4-2r,4s-2,4-dichlorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl-1-piperazinyl phenyl-2,4-dihydro-2-1-methylpropyl-d5-3h-1,2,4-triazol-3-one, 2h5-4-4-4-4-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-2-2,4-dichlorophenyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1-sec-butyl-1h-1,2,4-triazol-5 4h-one, 2-3,3,4,4,4-2 h? butan-2-yl-4-4-4-4-2r,4s-2-2,4-dichlorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1,2,4-triazol-3-one
45039617
4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-il]metoxi]fenil]piperazina-1-il]fenil]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2il)-1,2,4-triazol-3-ona
CCC(C)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@H]2CO[C@@](CN3C=NC=N3)(O2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
84625-61-6
C35H38Cl2N8O4
705.64
MFCD00870168,MFCD00941396
VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
itraconazole-d5, itraconazole, oriconazole-d5, triasporin-d5, sporamelt-d5, itrizole-d5, sporanox-d5, +/--4-4-4-4-2r,4s-2,4-dichlorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl-1-piperazinyl phenyl-2,4-dihydro-2-1-methylpropyl-d5-3h-1,2,4-triazol-3-one, 2h5-4-4-4-4-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-2-2,4-dichlorophenyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1-sec-butyl-1h-1,2,4-triazol-5 4h-one, 2-3,3,4,4,4-2 h? butan-2-yl-4-4-4-4-2r,4s-2-2,4-dichlorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1,2,4-triazol-3-one
45039617
4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-il]metoxi]fenil]piperazina-1-il]fenil]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2il)-1,2,4-triazol-3-ona
CCC(C)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@H]2CO[C@@](CN3C=NC=N3)(O2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
El itraconazol, o voriconazol, n.° de CAS 84625-61-6, es una N-arilpiperazina que tiene propiedades antifúngicas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El itraconazol es un éter aromático que funciona como un inhibidor fuerte de las glicoproteínas P y CYP3A4.
•El itraconazol también actúa como inhibidor de la señalización Hedgehog e inhibidor de P450
Aplicaciones
• El itraconazol puede presentar actividad antifúngica contra organismos como aspergilosis, blastomicosis, candidiasis, cromoblastomicosis, coccidioidomicosis, criptococosis, histoplasmosis y esporotricosis
• El itraconazol se puede utilizar para dirigirse experimentalmente a la entrega de otras moléculas, como los plásmidos, a las células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Itraconazole
Punto de fusión 168.0°C to 170.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,5292
Información de solubilidad Solubility in water: <1mg/mL. Other solubilities: solubility in ethanol: <1mg/mL, solubility in dmso: 4mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 705.64
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Itraconazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.