Learn More
Abnova™ ITPK1 (Human) Recombinant Protein
Human ITPK1 full-length ORF ( AAH03622, 1 a.a. - 314 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003705-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107041
  • 508.00€ / 25 microgramos
Envío estimado: 21-12-2021
Descripción
Descripción
  • Sequence: MQTFLKGKRVGYWLSEKKIKKLNFQAFAELCRKRGMEVVQLNLSRPIEEQGPLDVIIHKLTDVILEADQNDSQSLELVHRFQEYIDAHPETIVLDPLPAIRTLLDRSKSYELIRKIEAYMEDDRICSPPFMELTSLCGDDTMRLLEKNGLTFPFICKTRVAHGTNSHEMAIVFNQEGLNAIQPPCVVQNFINHNAVLYKVFVVGESYTVVQRPSLKNFSAGTSDRESIFFNSHNVSKPESSSVLTELDKIEGVFERPSDEVIRELSRALRQALGVSLFGIDIIINNQTGQHAVIDINAFPGDCQVCFIEGWKTD
Especificaciones
Especificaciones
AAH03622
inositol 1,3,4-triphosphate 5/6 kinase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ITPK1
GST
3705
Wheat germ expression system
25 μg
ITRPK1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer