Learn More
ISYNA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno ISYNA1
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16812654
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14142-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16802654
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14142-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Myoinositol, the most common naturally occurring form of inositol, is a component of plasma membrane phospholipids and functions as a cell signaling molecule. ISYNA1 (EC 5.5.1.4), or IPS, is a rate-limiting enzyme that catalyzes the de novo synthesis of myoinositol 1-phosphate from glucose 6-phosphate. Myoinositol, the most common naturally occurring form of inositol, is a component of plasma membrane phospholipids and functions as a cell signaling molecule. ISYNA1 (EC 5.5.1.4), or IPS, is a rate-limiting enzyme that catalyzes the de novo synthesis of myoinositol 1-phosphate from glucose 6-phosphate (Seelan et al., 2004 ).
Especificaciones
Especificaciones
ISYNA1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6AYK3, Q9JHU9, Q9NPH2
290651, 51477, 71780
ISYNA1 Fusion Protein Ag5272
Primary
-20°C
ISYNA1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hINO1, hIPS, Ino1, INOS, IPS, IPS 1, ISYNA1, MI 1 P synthase, MIP synthase
Isyna1
IgG
Antigen Affinity Chromatography