Learn More
Isoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-152284
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
288-14-2
C3H3NO
69.06
MFCD00003149
CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
9254
CHEBI:35595
1,2-oxazol
C1=CON=C1
288-14-2
C3H3NO
69.06
MFCD00003149
CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
9254
CHEBI:35595
1,2-oxazol
C1=CON=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isoxazole
Nombre de nota 99%
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 95°C
Temperatura de inflamación 8°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4260 to 1.428
Cantidad 10 g
Beilstein 27, 14
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.06
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoxazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.