missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido isoxazol-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021417
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21169-71-1
C4H3NO3
113.072
MFCD00156151
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
2060599
ácido 1,2-oxazol-5-carboxílico
C1=C(ON=C1)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21169-71-1
C4H3NO3
113.072
MFCD00156151
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
2060599
ácido 1,2-oxazol-5-carboxílico
C1=C(ON=C1)C(=O)O

Reaction conditions were found to allow the exclusive formation of isoxazole-5-carboxylic acid derivatives by conjugate addition, in acidic medium, of hydroxylamine to β-alkoxyvinyl trichloromethyl ketone in synthesis and reactivity of isoxazoles. Isoxazole-5-carboxylic acid participates in the Synthesis and evaluation of acylguanidine FXa inhibitors. 1, 1, 1-trichloro-4-methoxy-3-penten-2-one postulated in the preparation of isoxazole-5-carboxylic acid from trichloroacetyl chloride, ethyl vinyl ether and hydroxylamine is developed in a fully saturated nitrogen atom theerefore there is no possibility of conjugation with 4- substituents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se descubrió que las condiciones de la reacción permitían la formación exclusiva de derivados de ácido isoxazol-5-carboxílico por adición conjugada, en medio ácido, de hidroxilamina a β-alcoxivinil triclorometil cetona en síntesis y reactividad de isoxazoles. El ácido isoxazol-5-carboxílico participa en la síntesis y evaluación de los inhibidores de la acilguanidina FXa. La 1, 1, 1-tricloro-4-metoxi-3-penten-2-ona ha participado en la preparación de ácido isoxazol-5-carboxílico a partir de cloruro de tricloroacetilo, éter de vinilo etílico e hidroxilamina, que se desarrolla en un átomo de nitrógeno completamente saturado, por lo que no hay posibilidad de conjugación con 4-sustituyentes.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isoxazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 141°C to 144°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.07
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'