Learn More
Isoxazol-5-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isoxazole-5-carbothioamide |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Amber Glass Bottle |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |