Learn More
Cloruro de isoxazol-5-carbonilo, téc., Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704510
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
62348-13-4
C4H2ClNO2
131.52
MFCD00067868
NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
2736707
cloruro de 1,2-oxazol-5-carbonilo
ClC(=O)C1=CC=NO1
62348-13-4
C4H2ClNO2
131.52
MFCD00067868
NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
2736707
cloruro de 1,2-oxazol-5-carbonilo
ClC(=O)C1=CC=NO1
Nombre del producto químico o material Isoxazole-5-carbonyl chloride
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.52
Porcentaje de pureza 90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoxazole-5-carbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.