Learn More
Cloruro de isovalerilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012070
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
108-12-3
C5H9ClO
120.58
MFCD00000738
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
66054
cloruro de 3-metilbutanoilo
CC(C)CC(=O)Cl
108-12-3
C5H9ClO
120.58
MFCD00000738
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
66054
cloruro de 3-metilbutanoilo
CC(C)CC(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isovaleryl chloride
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2COCl
Índice de refracción 1.4150 to 1.417
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 315
Índice Merck 15, 5278
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isovaleryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.