Learn More
Isovaleronitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771085
32.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
625-28-5
C5H9N
83.13
MFCD00001944
QHDRKFYEGYYIIK-UHFFFAOYSA-N
isovaleronitrile, butanenitrile, 3-methyl, isoamylnitrile, isobutyl cyanide, isopentane nitrile, 3-methylbutyronitrile, butyronitrile, 3-methyl, 2-methylbutane secondary mononitrile, unii-n2g72x091l, isopentanenitrile
12244
3-metilbutanonitrilo
CC(C)CC#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
625-28-5
C5H9N
83.13
MFCD00001944
QHDRKFYEGYYIIK-UHFFFAOYSA-N
isovaleronitrile, butanenitrile, 3-methyl, isoamylnitrile, isobutyl cyanide, isopentane nitrile, 3-methylbutyronitrile, butyronitrile, 3-methyl, 2-methylbutane secondary mononitrile, unii-n2g72x091l, isopentanenitrile
12244
3-metilbutanonitrilo
CC(C)CC#N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isovaleronitrile
Color Incolora
Densidad 0.7950g/mL
Punto de ebullición 128.0°C to 130.0°C (730.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CN
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.795
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isovaleronitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.