Learn More
Isovaleric acid, 99%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 156690025
Detalles adicionales : CAS : 503-74-2 Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 2.5kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398833
  • 141.60€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
503-74-2
102.13
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
10430
3-methylbutanoic acid
C5H10O2
MFCD00002726
isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
CHEBI:28484
CC(C)CC(=O)O
Especificaciones
Isovaleric acid
70°C
Glass bottle
0.926
176.0°C
-35.0°C
99%
98.5% min. (GC)
(CH3)2CHCH2CO2H
02, 309
isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
3-methylbutanoic acid
10430
102.13
99%
0.9260g/mL
Authentic
1.3990 to 1.4070
2.4 mPa.s (20°C)
Colorless to Yellow
2.5kg
503-74-2
C5H10O2
MFCD00002726
15, 5277
Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
CC(C)CC(=O)O
102.13
CHEBI:28484
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Isovaleric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos