Learn More
Ácido isovalérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041730
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
503-74-2
C5H10O2
102.13
MFCD00002726
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
10430
CHEBI:28484
ácido 3-metilbutanoico
CC(C)CC(O)=O
503-74-2
C5H10O2
102.13
MFCD00002726
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
10430
CHEBI:28484
ácido 3-metilbutanoico
CC(C)CC(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isovaleric acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -35.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9260g/mL
Punto de ebullición 176.0°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CO2H
Índice de refracción 1.3990 to 1.4070
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 309
Índice Merck 15, 5277
Gravedad específica 0.926
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Viscosidad 2.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isovaleric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.