Learn More
Eppendorf™ Conjunto IsoTherm-System™ IsoSafe e IsoPack
Se utilizan como una barra de enzimas para evitar que las enzimas se desactiven, así como para la preparación de muestras de PCR*, el transporte de muestras y la descongelación lenta de muestras congeladas.
Marca:  Eppendorf™ 3880000046
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10798551
  • 164.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
08-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Consta de IsoRack™, IsoPack™ e IsoSafe™.
  • Capacidad para 24 tubos (tubos de microcentrífuga Safe-Lock de 0.5 ml/1.5 ml/2.0 ml o tubos con tapón de rosca Safe-Twist de 1.7 ml)
  • IsoPack™ (paquete frío) blanco para 0 °C y azul para -21 °C, enfriado hasta la temperatura de refrigeración del compartimento del congelador
  • Tiempos isotérmicos de > 6 horas (0 °C, blanco) y > 3 horas (- 21 °C, azul)
  • Se acabó el fundir baños de hielo (peligro de contaminación)
  • Todos los componentes del sistema se pueden utilizar por separado
  • Las gradillas son apilables, esterilizables en autoclave, se pueden marcar, flotan y se pueden centrifugar en un rotor de placa de microtitulación Se especializa en el enfriamiento de muestras de manera eficaz y constante a - 21 °C o 0 °C durante varias horas.
Especificaciones
Especificaciones
-21°C
0.5mL tubes
Conjunto IsoSafe e IsoPack