Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15579034
  • 590.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bloques intercambiables para alojar una amplia variedad de tubos y microplacas para usar con agitadores Shake Touch Isotemp™ Fisherbrand™.
Accesorios disponibles:
  • Bloques de placas de pocillos con tapa
  • Bloques de placas para PCR con tapa
  • Bloques de tubos
  • Gradilla para tubos cónicos
  • Bloques térmicos para microplacas
Especificaciones
Especificaciones
5 mL
1,93 in
0,660 in
4,2 x 5,7 x 5,0 in (10,7 x 14,5 x 12,7 cm)
Calefacción/Agitación
9
5 mL
4,9 cm
1,68 cm
Tubos Eppendorf de 5 ml
Agitares Shake Touch