Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.62000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15549044
  • 947.58€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accessories Offered:
  • Well plate blocks with lid
  • PCR plate blocks with lid
  • Tube blocks
  • Conical tube blocks
  • Microplate thermal blocks
Especificaciones
Especificaciones
0.2mL PCR Plate Block with Lid
2mL
4.7 x 6.4 x 3.0” (11.9 x 16.3 x 7.6cm)
2mL
96
1.27cm
Shake Touch Shakers
0.64cm
Heating/Shaking
Videos