Learn More
Fisherbrand™ Incubador de CO2 Isotemp
Valor para el cultivo celular diario. El incubador de CO2 Fisherbrand ofrece tecnologías probadas para garantizar un entorno de crecimiento homogéneo y fiable y una calidad de total confianza.
7131.15€ - 8164.65€
Especificación
Hertz 50/60 Hz
Material de la cámara Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 150 l
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tecnología del sensor de CO2 Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tecnología del sensor de CO2 Precio Cantidad y disponibilidad  
15650667 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Infrarrojo 8164.65€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15660667 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Conductividad térmica 7131.15€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La cámara está rodeada de eficientes calentadores de alto rendimiento que logran una distribución uniforme de la temperatura
  • El suave patrón de flujo de aire asistido por ventilador está diseñado para lograr una distribución uniforme de la temperatura, el CO2 y la humedad
  • El ciclo de descontaminación de alta temperatura a 90 °C simplifica la limpieza, ya que no se necesitan ni autoclave ni productos químicos tóxicos
  • El ciclo elimina la variabilidad en la desinfección y tiene una eficacia demostrada frente a gran variedad de sustancias contaminantes, como bacterias, mohos y esporas fúngicas y micoplasma, lo que elimina la variabilidad en la desinfección
  • Los sensores de CO2 están colocados directamente en la cámara para lograr un control preciso. Una selección de tecnología con sensores de CO2 incluye:  
    • Conductividad térmica (TC) para un control preciso y una larga vida útil fiable
    • Infrarrojos (IR) para un funcionamiento independiente en aplicaciones de supervisión remota y precisa
Especificación
Especificación
50/60 Hz
Acero inoxidable
150 l