Learn More
Isopropylbarbituric acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15206038
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
7391-69-7
C7H10N2O3
170.168
GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
81874
5-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona
CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
7391-69-7
C7H10N2O3
170.168
GFPIGNBQTXNNAG-UHFFFAOYSA-N
5-isopropylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-isopropylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 5-isopropyl barbituric acid, barbituric acid, 5-isopropyl, barbituric acid, 5-ipr, 2,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-1-methylethyl, 5-1-methylethyl pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione
81874
5-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona
CC(C)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Nombre del producto químico o material Isopropylbarbituric acid
Punto de fusión 215.0°C to 217.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Cantidad 25 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropylbarbituric acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.