Learn More
Salicilato de isopropilo, 99 %, ACROS Organics™
Isopropyl salicylate, 99%, ACROS Organics, Quantity: 250g, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 122.0 deg.C (18.0 mmHg), Colorless to Yellow, Molecular Weight: 180.203, Percent Purity: 99%, Assay Percent Range: 99%, CAS: 607-85-2, ChEBI: CHEBI:38703, Density: 1.0600g/mL, EINECS Number: 210-143-2
Marca:  Acros Organics 412891000
Detalles adicionales : CAS : 607-85-2 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001811
  • 113.00€ / 100 g
Envío estimado: 11-10-2021
Descripción
Descripción
Isopropyl salicylate, 99%, ACROS Organics, Quantity: 250g, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 122.0 deg.C (18.0 mmHg), Colorless to Yellow, Molecular Weight: 180.203, Percent Purity: 99%, Assay Percent Range: 99%, CAS: 607-85-2, ChEBI: CHEBI:38703, Density: 1.0600g/mL, EINECS Number: 210-143-2
Especificaciones
607-85-2
180.2
YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
11838
propan-2-il 2-hidroxibenzoato
C10H12O3
MFCD00035703
isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
CHEBI:38703
CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Isopropyl salicylate
>93°C
Frasco de vidrio
1.06
De incoloro a amarillo
99%
99%
MFCD00035703
YEULQIJMIOWCHB-UHFFFAOYSA-N
propan-2-il 2-hidroxibenzoato
11838
180.2
99%
1.0600g/mL
Authentic
1.5090 to 1.5110
122.0°C (18.0 mmHg)
100g
607-85-2
C10H12O3
isopropyl salicylate, isopropyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid, isopropyl ester, iso-propyl salicylate, salicylic acid isopropyl ester, isopropyl o-hydroxybenzoate, benzoic acid, 2-hydroxy-, 1-methylethyl ester, 1-methylethyl 2-hydroxybenzoate, methylethyl 2-hydroxybenzoate, opropyl salicylate
CC(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1O
180.2
CHEBI:38703
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Isopropyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados