Learn More
Isopropyl Alcohol USP, Macron Fine Chemicals™
macron
Marca:  Macron Fine Chemicals 3031-08
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4L
Envase Glass
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558074
  • 105.95€ / 4 litros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
67-63-0
60.096
3776
C3H8O
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17824
Especificaciones
Isopropyl Alcohol
BP/EP/FCC/JP/NF/USP
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propan-2-ol
3776
60.1
4L
67-63-0
C3H8O
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
Glass
Videos