Learn More
Isopropyl Alcohol, U.S.P., J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 9080-03
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 4.90000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4L
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558524
  • 144.49€ / 4 litros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
67-63-0
60.096
3776
C3H8O
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17824
Especificaciones
Isopropyl Alcohol
USP
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propan-2-ol
3776
60.1
1L = 0.79kg
4L
67-63-0
C3H8O
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
12.00°C
Videos