Learn More
Acetato de isopropilo, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736755
17.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-21-4
MFCD00008877
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
7915
acetato de propan-2-il
CC(C)OC(=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-21-4
MFCD00008877
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
7915
acetato de propan-2-il
CC(C)OC(=O)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isopropyl acetate
Punto de fusión -73.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8720g/mL
Punto de ebullición 88.8°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular C5H10O2
Fórmula lineal CH3CO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, 130
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Índice Merck 15, 5251
Gravedad específica 0.872
Información de solubilidad Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 102.133
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Forma física Líquido