Learn More
Alfa Aesar™ 4-Hidroxibenzoato de isopropilo, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A13930.18
Detalles adicionales : CAS : 4191-73-5 Peso : 0.05000kg
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441658
  • 121.00€ / 50 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Aplicaciones
Se utiliza como conservante en cosméticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
4191-73-5
180.203
CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
20161
CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
C10H12O3
MFCD00016468
isopropyl 4-hydroxybenzoate, isopropylparaben, isopropyl p-hydroxybenzoate, isopropyl paraben, p-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, isopropylhydroxybenzoate, unii-a6eox47qk0, p-oxybenzoesaureisopropylester, 4-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
4-hidroxibenzoato de propan-2-ilo
Especificaciones
Isopropyl 4-hydroxybenzoate
50g
C10H12O3
2641564
Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate.
CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
180.203
180.21
84°C to 86°C
4191-73-5
MFCD00016468
isopropyl 4-hydroxybenzoate, isopropylparaben, isopropyl p-hydroxybenzoate, isopropyl paraben, p-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, isopropylhydroxybenzoate, unii-a6eox47qk0, p-oxybenzoesaureisopropylester, 4-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
4-hidroxibenzoato de propan-2-ilo
20161
98%
Videos
SDS Documentos