Learn More
Isopropil 2-bromo-2-metilpropanoato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704613
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
51368-55-9
C7H13BrO2
209.08
MFCD00055235
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
2796293
propan-2-il 2-bromo-2-metilpropanoato
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
51368-55-9
C7H13BrO2
209.08
MFCD00055235
UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
2796293
propan-2-il 2-bromo-2-metilpropanoato
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Nombre del producto químico o material Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.2600g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 97%