Learn More
Isopropanol, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents
For nucleic acid precipitation
Marca:  Fisher Bioreagents BP2618-4
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 3.14000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4L
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308471
  • 91.32€ / 4 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ultrapure reagent that can be used in fundamental applications such as purification and precipitation of nucleic acids and proteins and preservation of biological specimens.
Especificación
67-63-0
60.096
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CHEBI:17824
CC(C)O
C3H8O
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
propan-2-ol
Especificación
Isopropanol
67-63-0
Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
≥99.9 %
(CH3)2CHOH
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propan-2-ol
3776
60.1
≥99.9%
Ultrapure reagent that can be used in fundamental applications such as purification and precipitation of nucleic acids and proteins and preservation of biological specimens.
DNase free
Glass Bottle
0.002% max.
1ppm max.
Pass Test
43mmHg at 20°C
2.27 mPa/s at 20°C
Colorless
7
0.015 AU max. at 254nm, 0.10 AU max. at 230nm, 0.20 AU max. at 220nm, 1.00 AU max. at 205nm
0.002% max.
DNase-, RNase- and Protease-Free
C3H8O
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
Liquid
Molecular Biology
0.785g/cm³
1 ppb max.
Protease free
1.3740 to 1.3760 (at 25°C)
Pass Test
0.0001mEq/g. max.
0.05% max.
81°C
-89.5°C
4L
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación