Learn More
Isopropanol, 99.6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 l
25 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isopropanol |
Densidad | 0.7850g/mL |
Cantidad | 25 L |
Envase | Bidón de metal |
Forma física | Líquido |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% |
Residuos después de la evaporación | 0.001% max. |
Fórmula lineal | (CH3)2CHOH |
Presión de vapor | Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C |
Beilstein | 01, 360 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.