Learn More
Isopreno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-151128
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78-79-5, 98-29-3
C5H8
68.11
MFCD00008600
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
6557
CHEBI:35194
2-metilbuta-1,3-dieno
CC(=C)C=C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78-79-5, 98-29-3
C5H8
68.11
MFCD00008600
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
6557
CHEBI:35194
2-metilbuta-1,3-dieno
CC(=C)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isoprene
Punto de fusión -146.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6800g/mL
Punto de ebullición 34.0°C
Temperatura de inflamación −48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.4205 to 1.4225
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 252
Fieser 13,196
Índice Merck 15, 5247
Gravedad específica 0.68
Información de solubilidad Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,oils/fat
Estabilizante 100 to 250ppm 4-tert-butylcatechol
Viscosidad 0.225 mPa.s (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido