Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 3 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of por
172.00€ - 697.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Policarbonato |
Tamaño de poro | 3,0 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10479840
|
Merck
TSTP01300 |
13 mm |
172.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10258060
|
Merck
TSTP02500 |
25 mm |
249.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10733131
|
Merck
TSTP04700 |
47 mm |
309.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10146861
|
Merck
TSTP14250 |
142 mm |
697.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica.Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra.Disponible en diversos poros
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
3,0 μm | |
Análisis de aire; biología celular; cultivo celular; bioensayos; citología; análisis medioambiental; epifluorescencia. | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
Policarbonato | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo |