Learn More
Merck Filtros de membrana Isopore™, 10 μm
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica. Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra. Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
145.00€ - 810.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Policarbonato |
Tamaño de poro | 10 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10627321
|
Merck
TCTP01300 |
13 mm |
145.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10517492
|
Merck
TCTP02500 |
25 mm |
328.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10627511
|
Merck
TCTP04700 |
47 mm |
481.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10005391
|
Merck
TCTP14250 |
142 mm |
810.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica.Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra.Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
La membrana Isopore™ es un filtro de pantalla de policarbonato con surcos grabados recomendado para todos los análisis en los que la muestra se ve sobre la superficie de la membrana. La membrana Isopore™ ofrece particulares ventajas para el análisis de contaminantes atmosféricos y otras partículas mediante microscopía óptica o electrónica. La membrana Isopore™ está compuesta por una película de policarbonato, que tiene una superficie lisa y de tipo cristal para una observación de muestras más clara. El exclusivo proceso de fabricación de la membrana garantiza un diámetro preciso y un tamaño uniforme de los poros para una separación exacta de las muestras por tamaño. Los filtros de peso a juego no suelen ser necesarios debido a los bajos y constantes pesos del alquitrán y la ceniza.Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, lo que simplifica el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore™ no manchan, lo que provoca una interferencia de fondo baja
•No son higroscópicas, lo que permite un secado rápido y reduce el tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere un aclarado para la microscopía de luz transmitida. También están disponibles en marrón
Aplicaciones:
Monitorización del aire ambiental, microscopía epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
10 μm | |
Promedio 900 ml/min x cm2 (resultados típicos (a 10 psi)) | |
69,0 L/min/cm2 | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
Policarbonato | |
No estéril | |
Análisis de aire; biología celular; cultivo celular; bioensayos; citología; análisis medioambiental; epifluorescencia. | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo |