Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 0.4 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
171.00€ - 700.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
---|---|
Material | Policarbonato |
Tipo | Membranas de filtración |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Color | Tamaño de poro | Punto de burbuja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Color | Tamaño de poro | Punto de burbuja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10557682
|
Merck
HTTP14250 |
142 mm | Blanca | 0,4 μm | 29 psi |
640.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10752381
|
Merck
HTTP01300 |
13 mm | Blanca | 0,4 μm | 29 psi |
172.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10687891
|
Merck
HTBP01300 |
13 mm | Negra | 0,4 μm | 29 psi |
171.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10350181
|
Merck
RTTP01300 |
13 mm | Blanca | 1,2 μm | 8,5 psi |
171.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10084500
|
Merck
HTTP02500 |
25 mm | Blanca | 0,4 μm | 29 psi |
263.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10074530
|
Merck
HTBP02500 |
25 mm | Negra | 0,4 μm | 29 psi |
302.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10116570
|
Merck
HTTP03700 |
37 mm | Blanco | 0,4 μm | ≥ 1,5 bar |
279.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10657301
|
Merck
HTTP04700 |
47 mm | Blanca | 0,4 μm | 29 psi |
309.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10339940
|
Merck
HTBP04700 |
47 mm | Negra | 0,4 μm | 29 psi |
700.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10024330
|
Merck
HTTP09030 |
90 mm | Blanca | 0,4 μm | 29 psi |
240.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10480221
|
Merck
RTTP14250 |
142 mm | Blanca | 1,2 μm | 8,5 psi |
655.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica.Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra.Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Especificaciones
Filtro de pantalla | |
Policarbonato | |
Membranas de filtración |