Learn More
Merck Isopore™ Membrane Filters, 0.1 μm
Use for analyses of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. Isopore™ Polycarbonate Membrane Filters have a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. Available in a variety of pore sizes/flow rates, diameters and colors.
145.00€ - 1040.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanca
Tipo de filtro Filtro de pantalla
Tamaño de poro 0,1 μm
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Punto de burbuja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Punto de burbuja Precio Cantidad y disponibilidad  
10106380
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
VCTP01300
13 mm 101 psi
145.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10695761
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
VCTP02500
25 mm 101 psi
376.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10656151
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
VCTP04700
47 mm 101 psi
555.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10409532
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
VCTP14250
142 mm 7,0 bares, aire con agua
1040.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilícelos para los análisis de sustancias contaminantes atmosféricas y otras partículas con microscopía de electrones u óptica.Los filtros de membrana de policarbonato Isopore™ tienen una superficie lisa similar al vidrio para una observación más clara de la muestra.Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro/ caudales, diámetros y colores.
The Isopore™ membrane is a polycarbonate, track-etched screen filter recommended for all analyses in which the sample is viewed on the surface of the membrane. Isopore™ membrane offers distinct advantages for the analysis of airborne contaminants and other particles using optical or electron microscopy. The Isopore™ membrane is composed of polycarbonate film, which has a smooth, glass-like surface for clearer sample observation. The unique manufacturing process of the membrane ensures a precise pore diameter and a consistent pore size for accurate separation of samples by size. Matched-weight filters are not usually required because of low, constant tar and ash weights.
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore™ membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
No estéril
Hidrófilo
Blanca
0,1 μm
Membranas de filtración