Learn More
Isonipecotamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758250
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
39546-32-2
C6H12N2O
128.18
MFCD00038012
DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
3772
piperidina-4-carboxamida
NC(=O)C1CCNCC1
39546-32-2
C6H12N2O
128.18
MFCD00038012
DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
3772
piperidina-4-carboxamida
NC(=O)C1CCNCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isonipecotamide
Punto de fusión 146°C to 150°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 2% max. (70°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isonipecotamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2