Learn More
Clorhidrato de cloruro de isonicotinoilo, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isonicotinoyl chloride hydrochloride |
Punto de fusión | 153.0°C to 161.0°C |
Color | De beige a blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 22, 46 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.02 |
Porcentaje de pureza | 97% |