Learn More
Micronova™ Accesorios y herramientas especiales para fregonas para salas limpias
Ayudan a simplificar la limpieza en conformidad con la norma de USP 797
Marca: Micronova™ ITC11-9NSIR
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
Includes: Un adaptador de herramientas de aislamiento de 9 pulg (22.9 cm) de ancho, 50 fundas NovaPoly™ y un mango de acero inoxidable de 12 pulg (23 cm) de longitud
Descripción
Help to simplify cleaning in compliance with USP 797
La herramienta para aisladores irradiada de Micronova se ha diseñado para usarse con los mangos universales de la serie SSU o los mangos roscados de la serie STA para encajar en «pass-thrus» pequeños y ampliar el alcance. Las fundas están disponibles en una amplia gama de tejidos con capa de espuma opcional para contener el agente desinfectante y facilitar el escurrido.
- Herramienta para aisladores de plástico irradiada con selección de fundas irradiadas
- Limpieza ergonómica de aisladores, campanas, RABS y otros equipos pequeños
- Los mangos modulares y extensibles encajan en «pass-thrus» pequeños y permiten ampliar el alcance.
- Adaptador para recambio angulado giratorio de 360° para una fácil aplicación del agente de limpieza.
- Sometida a radiación gamma para su uso en entornos asépticos
- Fundas disponibles en una selección de tejidos para limpieza especializada
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Compatibles con alcohol, desinfectantes fuertes y esterilización por vapor
- Lavable para su reutilización
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Funda de herramienta de limpieza para aisladores | |
9 in | |
22,9 cm | |
5,1 cm | |
Productos químicos | |
50/caja | |
Un adaptador de herramientas de aislamiento de 23 cm (9 pulg.) de ancho, 50 fundas y un mango de acero inoxidable de 30,48 cm (12 pulg.) de longitud | |
Limpieza y desinfección de BSC, campanas extractoras, aisladores y otros equipos. | |
100 % poliéster texturizado |
Blanco | |
Estériles | |
Esterilizable en autoclave | |
2 in | |
No | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. | |
Adaptadores de fregona para salas limpias de las series QDIT y QPIT | |
ISO 9001 |