Learn More
Clorhidrato de isoindolina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de isoindolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópicas. Almacenar bajo gas de inder. Almacenar alejado de agentes oxidantes, agua/ humedad, calor.
El clorhidrato de isoindolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópicas. Almacenar bajo gas de inder. Almacenar alejado de agentes oxidantes, agua/ humedad, calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Isoindoline hydrochloride |
Punto de fusión | 255°C to 256°C |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.62 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |