Learn More
Isohexane, contains <5% N-Hexane, for Residue Analysis, Distol™
Marca:  Fisher Chemical H/0408/15
Detalles adicionales : CAS : 73513-42-5 Peso : 0.65300kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020180
  • 82.70€ / 1 litro
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
73513-42-5
86.178
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
C6H14
9406
7892
Especificaciones
73513-42-5
9406
CCCC(C)C
86.178
86.18g/mol
Amber glass bottle
Colorless
1L
C6H14
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
2-methylpentane
7892
Liquid
60°C
-154°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Isohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
SDS Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisher Chemical , Fisherbrand , Fisher Bioreagents , Thermo Scientific
    Ahorre y mantenga su laboratorio impecable; aproveche las ofertas en más de 300 productos Fisher Chemical
    : 13256
    2018-10-31
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 02/07/2018 y el 31/10/2018. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones