missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isodesmosine, ≥99%, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4679673
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
991-01-5
C24H40N5O8
526.61
RGXCTRIQQODGIZ-UHFFFAOYNA-O
isodesmosine, 2-amino-6-3,5-bis 3-amino-4-hydroxy-4-oxobutyl-2-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentyl pyridin-1-ium-1-yl hexanoic acid, iso-desmosin, 6-2-4-amino-4-carboxybutyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium-1-yl norleucine, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium, 3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl pyridin-1-ium, pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl
13811
CHEBI:64366
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
991-01-5
C24H40N5O8
526.61
RGXCTRIQQODGIZ-UHFFFAOYNA-O
isodesmosine, 2-amino-6-3,5-bis 3-amino-4-hydroxy-4-oxobutyl-2-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentyl pyridin-1-ium-1-yl hexanoic acid, iso-desmosin, 6-2-4-amino-4-carboxybutyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium-1-yl norleucine, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinium, 3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl-2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl pyridin-1-ium, pyridinium, 2-4-amino-4-carboxybutyl-1-5-amino-5-carboxypentyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl
13811
CHEBI:64366
Biología molecular
Nombre del producto químico o material Isodesmosine
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 526
Forma física Sólido
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isodesmosine
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'