Learn More
Nitrato de Isoconazol, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15562343
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
24168-96-5
C18H15Cl4N3O4
479.14
MFCD01721647
NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N
isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
159968
1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1
24168-96-5
C18H15Cl4N3O4
479.14
MFCD01721647
NNGQLSIGRSTLLU-UHFFFAOYNA-N
isoconazole nitrate, adestan g100, travogyn, fazol, isoconazole; nitric acid, isoconazole nitrate jan, 1-2,4-dichloro-beta-2,6-dichlorobenzyloxy phenethyl imidazole nitrate, 1-2-2,6-dichlorobenzyl oxy-2-2,4-dichlorophenyl ethyl imidazole nitrate
159968
1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etil]imidazol; ácido nítrico
O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(C(CN2C=CN=C2)OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C(Cl)=C1
Nombre del producto químico o material Isoconazole nitrate
Punto de fusión 181.0°C to 183.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.14
Porcentaje de pureza 99%