Learn More
DuPont™ Cubrebotas antideslizantes Tyvek™ IsoClean™
Catalog Number p-7083189
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Longitud (métrico):
30.5 cm
37.5 cm
De HDPE no tejido. Los cubrebotas antideslizantes Tyvek™ IsoClean™ de DuPont™ son permeables al aire y al vapor de agua, pero repelen los aerosoles y los líquidos con base acuosa. Ofrecen una excelente barrera frente a fibras y partículas finas de hasta 1 1 μ.
  • Costuras internas selladas
  • Elástico acanalado en las espinillas y los tobillos
  • Cordones en los tobillos
  • Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia
  • No han sido procesados en limpio ni esterilizados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tamaño M
Material HDPE no tejido Tyvek™
Latex Free
Color Blanco
Desechables
Esterilidad No estériles
Tipo de tapón Cordones de fijación
Tipo de suela PVC antideslizante Gripper™
Tipo de costura Costuras internas selladas
Para utilizar con (aplicación) Sectores biotecnológico, farmacéutico, electrónico y de fabricación de dispositivos médicos, otros entornos críticos o controlados
Certificaciones/conformidad (Europa) Suitable for use in GMP class C/D cleanrooms
Cantidad de embalaje 100/paq.
Tipo de empaquetado Embalaje a granel
Longitud (métrico) 30.5 cm
Altura (métrico) 47 cm
Cleanroom Class Class 1000 (ISO 6)
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.