Learn More
Isocroman, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-150829
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
493-05-0
C9H10O
134.18
MFCD00006913
HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
isochroman, isochromane, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran, 1h-2-benzopyran, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-1h-benzo c pyran, pubchem20553, acmc-209kfu, isochroman 10g, ksc237m1l
96266
CHEBI:33225
3,4-dihidro-1H-isocromeno
C1CC2=CC=CC=C2CO1
493-05-0
C9H10O
134.18
MFCD00006913
HEBMCVBCEDMUOF-UHFFFAOYSA-N
isochroman, isochromane, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran, 1h-2-benzopyran, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-1h-benzo c pyran, pubchem20553, acmc-209kfu, isochroman 10g, ksc237m1l
96266
CHEBI:33225
3,4-dihidro-1H-isocromeno
C1CC2=CC=CC=C2CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isochroman
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 75°C (4.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5430 to 1.546
Cantidad 5 g
Beilstein 17, 53
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido