Learn More
Cloruro de isobutirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11495937
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
79-30-1
C4H7ClO
106.549
MFCD00000717
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
62325
cloruro de 2-metilpropanoílo
CC(C)C(=O)Cl
79-30-1
C4H7ClO
106.549
MFCD00000717
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
isobutyryl chloride, 2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-methyl, isobutanoyl chloride, isobutyric acid chloride, isobutyroyl chloride, isobutyrylchloride, dimethylacetyl chloride, chloro isopropyl ketone, alpha-methylpropionyl chloride
62325
cloruro de 2-metilpropanoílo
CC(C)C(=O)Cl
Isobutyryl chloride is used in the preparation of fully isobutyramide terminated hyperbranched polyethylenimines. It plays an important role in the separation and identification of shikonin and its ester derivatives in the root epidermis of Echium italicum L. It acts as an acylating agent for the ketimine derivatives of alfa-amino esters, nucleosides and pyrroles. Further, it is used in the preparation of organic peroxides. In addition to this, it is used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de isobutirilo se utiliza en la preparación de polietileniminas hiperramificadas terminadas completamente con isobutiramida. Desempeña un papel importante en la separación e identificación de la shikonina y sus ésteres derivados en la epidermis raíz de Echium italicum L. Actúa como agente acilante para los derivados de ketimina de alfa-amino ésteres, nucleósidos y pirroles. Además, se utiliza en la preparación de peróxidos orgánicos. Asimismo, se utiliza como producto intermedio para colorantes, auxiliares textiles y compuestos de peróxido.
Solubilidad
Miscible en cloroformo, ácido acético glacial, éter, tolueno, cloruro de metileno y benceno.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, agua, agentes oxidantes fuertes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isobutyryl chloride
Punto de fusión ∽-90°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Índice de refracción 1.407
Cantidad 100 g
Número UN UN2395
Beilstein 605393
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform,glacial acetic acid,ether,toluene,methylene chloride and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido