Learn More
Isobutyric anhydride, 97%, ACROS Organics™
29.10€ - 89.30€
CAS 97-72-3
Fórmula molecular C8H14O3
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Número MDL MFCD00008913
InChI Key LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
PubChem CID 7346
ChEBI CHEBI:84261
IUPAC Name 2-methylpropanoyl 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10411291 SDS Ver documentos Acros Organics
257785000
500g Glass bottle 29.10€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
10277590 SDS Ver documentos Acros Organics
257780020
2kg Glass bottle 89.30€
2 Kg Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 18
Añadir a la cesta
Especificaciones
97-72-3
158.2
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
7346
2-methylpropanoyl 2-methylpropanoate
C8H14O3
MFCD00008913
isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
CHEBI:84261
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
Especificaciones
Isobutyric anhydride
66.4°C
Glass bottle
0.954
182.0°C
-53.0°C
97%
96% min. (GC)
[(CH3)CHCO]2O
02, 292
Solubility in water: decomposes
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
158.2
CHEBI:84261
Liquid
0.9540g/mL
Authentic
1.4050 to 1.4070
1.18 mPa.s (25°C)
Colorless
500g
64-19-7
C8H14O3
MFCD00008913
isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropanoyl 2-methylpropanoate
7346
158.2
97%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Isobutyric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.