Learn More
Anhídrido isobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10277590
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de vidrio
97-72-3, 79-09-4, 64-19-7
C8H14O3
158.2
MFCD00008913
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
7346
CHEBI:84261
2-metilpropanoilo 2-metilpropanoato
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
97-72-3, 79-09-4, 64-19-7
C8H14O3
158.2
MFCD00008913
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
isobutyric anhydride, isobutyric acid anhydride, propanoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methylpropanoic anhydride, isobutyricanhydride, isobutyryl anhydride, 2-methylpropionic anhydride, unii-n85a80fjdt, n85a80fjdt, 2-methylpropanoic acid anhydride
7346
CHEBI:84261
2-metilpropanoilo 2-metilpropanoato
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isobutyric anhydride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -53.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9540g/mL
Punto de ebullición 182.0°C
Temperatura de inflamación 66.4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)CHCO]2O
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Cantidad 2 kg
Beilstein 02, 292
Gravedad específica 0.954
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Viscosidad 1.18 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isobutyric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.