Learn More
Alfa Aesar™ Isobutylhydrazine hydrochloride, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64287.MD
Detalles adicionales : CAS : 237064-47-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491409
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
Applications
It finds its application in the discovery and characterization of mapk-activated protein kinase-2 prevention of activation inhibitors.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in DMSO.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Especificaciones
237064-47-0
124.612
DGOQIJKUNBFISY-UHFFFAOYSA-N
2760986
CC(C)CNN.Cl
C4H13ClN2
MFCD06245510
isobutylhydrazine hydrochloride, 2-methylpropylhydrazine hydrochloride, 2-methylpropyl hydrazine hydrochloride, 2-methylpropylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2-methylpropyl-, hydrochloride, sothhadhmmup@, pubchem18739, acmc-1cgg5, isobutylhydrazine hcl, isobutyl hydrazine hydrochloride
2-methylpropylhydrazine;hydrochloride
Especificaciones
Isobutylhydrazine hydrochloride
237064-47-0
(CH3)2CHCH2NHNH2·HCl
isobutylhydrazine hydrochloride, 2-methylpropylhydrazine hydrochloride, 2-methylpropyl hydrazine hydrochloride, 2-methylpropylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2-methylpropyl-, hydrochloride, sothhadhmmup@, pubchem18739, acmc-1cgg5, isobutylhydrazine hcl, isobutyl hydrazine hydrochloride
CC(C)CNN.Cl
124.612
124.61
97%
250mg
C4H13ClN2
MFCD06245510
DGOQIJKUNBFISY-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropylhydrazine;hydrochloride
2760986
Solid
Videos
SDS Documentos