Learn More
Isobutilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11498843
15.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78-81-9
C4H11N
73.139
MFCD00008146
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
6558
CHEBI:15997
2-metilpropan-1-amina
CC(C)CN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
78-81-9
C4H11N
73.139
MFCD00008146
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
isobutylamine, 1-amino-2-methylpropane, 2-methylpropylamine, monoisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl, valamine, iso-butylamine, i-butylamine, 2-methylpropanamine, 3-methyl-2-propylamine
6558
CHEBI:15997
2-metilpropan-1-amina
CC(C)CN
Isobutylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isobutilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 mg/ml a 25 °C), éter, alcohol, acetona y benceno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Isobutylamine
Punto de fusión °C to 85°C
Densidad 0.736 g/mL
Punto de ebullición 67°C to 69°C
Temperatura de inflamación -9°C (15°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.397
Cantidad 250 mL
Número UN UN1214
Beilstein 385626
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,5132
Información de solubilidad Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),ether,alcohol,acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido