missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Isotiocianato isobutílico, 97 %

Marca:  Alfa Aesar™ A18932.22

Detalles adicionales : CAS : 591-82-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : III

Cantidad 100g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11443178

  • 269.00€ / 100 g

Fecha estimada de envío
19-05-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Aplicaciones
Es un compuesto isotiocianato utilizado para la investigación proteómica.

Solubilidad
Se hidroliza con agua.

Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos del agua/humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

591-82-2
115.194
NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
68960
CC(C)CN=C=S
C5H9NS
MFCD00022062
isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
1-Isotiocianato-2-metilpropano

Especificaciones

Isobutyl isothiocyanate
24°C (75°F)
1.498
160°C to 162°C
591-82-2
MFCD00022062
1740371
Hydrolyzes with water.
CC(C)CN=C=S
115.194
115.2
0.94
Pungent
Moisture sensitive
100g
C5H9NS
UN2924
isobutyl isothiocyanate, i-butyl isothiocyanate, isobutylisothiocyanate, 2-methylpropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, isobutyl ester, 1-isothiocyanato-2-methyl-propane, unii-a498zc6z4f, isothiocyanic acid isobutyl ester, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl, propane, 1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
NSDDRJXKROCWRZ-UHFFFAOYSA-N
1-Isotiocianato-2-metilpropano
68960
97%
Videos
SDS Documentos