Learn More
Alfa Aesar™ Isobutyl dodecanoate, 99+%
Marca:  Alfa Aesar™ 042023.AP
Detalles adicionales : CAS : 37811-72-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375959
  • 181.00€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
37811-72-6
256.43
SZFOMJOELAAHAF-UHFFFAOYSA-N
101338
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C)C
C16H32O2
MFCD00048424
isobutyl laurate, lauric acid isobutyl ester, isobutyl dodecanoate, dodecanoic acid, 2-methylpropyl ester, isobutyl=laurate, acmc-1afre
2-methylpropyl dodecanoate
Especificación
Isobutyl dodecanoate
150° (302°F)
37811-72-6
MFCD00048424
SZFOMJOELAAHAF-UHFFFAOYSA-N
2-methylpropyl dodecanoate
101338
Liquid
0.86g/mL
500mL
C16H32O2
isobutyl laurate, lauric acid isobutyl ester, isobutyl dodecanoate, dodecanoic acid, 2-methylpropyl ester, isobutyl=laurate, acmc-1afre
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C)C
256.43
256.43
≥99%