Learn More
Isobutyl Alcohol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 9044-03
Detalles adicionales : CAS : 78-83-1 Peso : 4.94000kg Transport : UN number : 1212 Chem class : 3 Pack group : III
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Cantidad. 4L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578514
  • 248.81€ / 4 litros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Isobutyl Alcohol
Baker Analyzed™ ACS Reagent
74.12
78-83-1
(CH3)2CHCH2OH
2-butanol
Especificaciones
Isobutyl Alcohol
4L
Baker Analyzed™ ACS Reagent
74.12
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
1L = 0.80kg
78-83-1
(CH3)2CHCH2OH
2-butanol
28.00°C
Videos